Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-serin, 99 %
Artikelnummer. 10336730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336730 25 g Glasflaske 25g
10592911 100 g Glasflaske 100g
10083853 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10336730 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132650250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302-84-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
MDL nummer MFCD00064223
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine
Ammonium 200ppm max.
Farve Hvid
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 10ppm max.
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Andre aminosyrer 0.5% max. (TLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 511
Sulfat 500ppm max.
Merck Index 15, 8599
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Sulfat aske 0.1% max.
Tæthed 1.53g/mL
Mængde 25 g
Formel vægt 105.09
Procent renhed 98.5 to 101.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller