Få mere at vide
DL-serin,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4404514 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 11466242
Brand: MP Biomedicals 0210286825
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 302-84-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥98%
Tæthed 1.537g/mL
Mængde 25 g
Formel vægt 105.1
Fysisk form Krystallinsk pulver