Få mere at vide
DL-serin,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486242 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486242 1 kg 1kg
11466242 25 g -
11476242 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486242 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210286891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5495.00 DKK
    5234.41 DKK / 1kg
    Spare 260.59 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 302-84-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Serine
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥98%
Tæthed 1.537g/mL
Mængde 1 kg
Formel vægt 105.1
Fysisk form Krystallinsk pulver