Få mere at vide
DL-serin,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466242 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466242 25 g -
11476242 100 g -
11486242 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466242 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210286825
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 302-84-1
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.093
InChI nøgle MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)N)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale DL-Serine
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥98%
Tæthed 1.537g/mL
Mængde 25 g
Formel vægt 105.1
Fysisk form Krystallinsk pulver
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.