Få mere at vide
DL-Serine-2,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Serine-2,3,3-d3 |
| CAS | 70094-78-9 |
| Molekylær formel | C3 2H3 H4 N O3 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.11 |
| Formel vægt | 108.0614 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |