Få mere at vide
DL-Pyroglutamic Acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496142 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11496142 100 g
11486142 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496142 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210278080
Kemiske identifikatorer
CAS 149-87-1
Molekylær formel C5H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 129.12
MDL nummer MFCD00064322
InChI nøgle ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
IUPAC navn 5-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Pyroglutamic Acid
Mængde 100 g
Formel vægt 129.1
Fysisk form Fast stof