Få mere at vide
DL-Propylhexedrinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012809
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012809 50 mg
30010055 10 mg
30005564 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83715050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1007-33-6
Molekylær formel C10 H21 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 191.74
Synonym N,α-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N,α-dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (±)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride
IUPAC navn 1-cyclohexyl-N-methylpropan-2-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylhexedrine (hydrochloride)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Formel vægt 191.1441
Procent renhed >95%