Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-propranolol hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10616354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10616354
Brand: Thermo Scientific Chemicals 207320250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 318-98-9 | C16H21NO2·HCl | 295.8 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 318-98-9
Molekylær formel C16H21NO2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 295.8
MDL nummer MFCD00012558
InChI nøgle ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
IUPAC navn 1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol;hydrochlorid
SMIL CC(C)NCC(COC1=CC=CC2=CC=CC=C21)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Propranolol hydrochloride
Smeltepunkt 163.0°C to 166.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl
Mængde 25 g
Merck Index 15, 7953
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate
Formel vægt 295.8
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Propranolol hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /