Få mere at vide
DL-Prolinol, 98%
Artikelnummer. 15418858
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418858 25 g 25g
15408858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62322.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 498-63-5 | C5H11NO | 101,149 g/mol
DL-Prolinol bruges som asymmetriske katalysatorer i prolinorgankatalysereaktioner, og det bruges også i mange farmaceutiske, bioteknologiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser DL-Prolinol bruges som asymmetriske katalysatorer i prolinorgankatalysereaktioner, og
det bruges også i mange farmaceutiske, bioteknologiske anvendelser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 498-63-5
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00601073
InChI nøgle HVVNJUAVDAZWCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanol, prolinol, pyrrolidin-2-yl-methanol, dl-prolinol, 2-hydroxymethylpyrrolidine, pyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinylmethanol, pyrrolidine-2-methanol, 2-pyrrolidinylmethanol #
PubChem CID 90908
ChEBI CHEBI:59652
IUPAC navn pyrrolidin-2-ylmethanol
SMIL C1CC(NC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Prolinol
Brydningsindeks 1.484
Kogepunkt 76 °C (2 mmHg)
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol.
Formel vægt 101.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Prolinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Prolinol