Få mere at vide
DL-Proline, TRC
Artikelnummer. 30412816
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30412816 1 g
1 options
Artikelnummer. 30412816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7560501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Proline
CAS 609-36-9
Molekylær formel C5 H9 N O2
Mængde 1 g
Synonym Proline, DL-Proline, Proline','DL- (8CI), (RS)-Proline, (±)-Proline, 2-Pyrrolidinylcarboxylic acid, DL-Pro, NSC 97923
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
SMIL OC(=O)C1CCCN1
IUPAC navn Pyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 115.13
Formel vægt 115.0633