Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-prolin, 99 %
Artikelnummer. 10733561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733561 25 g Glasflaske 25g
10458320 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733561 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 174030250
CAS: 609-36-9 | C5H9NO2 | 115,132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-36-9
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00005250
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
IUPAC navn pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(NC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Proline
Smeltepunkt 208,0 °C til 210,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 20 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,1% maks.
Beilstein 22, 4
Fieser 09,393
Merck Index 15, 7895
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, sparsomt opløselig i kloroform, benzen og acetone, uopløselig i ether
Vand 0,5% maks. (K.F.)
Mængde 25 g
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver