Få mere at vide
DL-prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494504
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494504 100 g 100g
11474504 5 g 5g
11484504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13137.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 609-36-9 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
DL-Prolin bruges som en agonist af glycinreceptorer. Det fungerer som en katalysator for aldolkondensering. Det er en væsentlig bestanddel af kollagen. Det spiller en væsentlig rolle i immunsystemet og styrkelsen af hjertemusklerne. Det er et osmobeskyttelsesmiddel og bruges derfor i mange farmaceutiske, bioteknologiske anvendelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-prolin bruges som en agonist af glycinreceptorer. Det fungerer som en katalysator for aldolkondensering. Det er en væsentlig bestanddel af kollagen. Det spiller en væsentlig rolle i immunsystemet og styrkelsen af hjertemusklerne. Det er et osmobeskyttelsesmiddel og bruges derfor i mange farmaceutiske, bioteknologiske anvendelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand og absolut alkohol. Uopløseligt i ether, butanol og isopropanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-36-9
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.132
MDL nummer MFCD00005250
InChI nøgle ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-proline, proline, h-dl-pro-oh, proline, dl, 2-pyrrolidine carboxylic acid, hpro, l-proline, homopolymer, +/--pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolin, chembl72275
PubChem CID 614
ChEBI CHEBI:26271
IUPAC navn pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(NC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Proline
Smeltepunkt ∼209 °C (dekomponering)
Beilstein 80809
Merck Index 14,7780
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og absolut alkohol. Uopløseligt i ether, butanol og isopropanol.
Mængde 100 g
Formel vægt 115.13
Procent renhed 99%