Få mere at vide
DL-Proline-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Proline-2-D |
| CAS | 282729-06-0 |
| Molekylær formel | C5 D H8 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Proline-2-d (9 CI, ACI), DL-Proline-α-d, DL-Proline-2-D, Pyrrolidine-2-d1-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6 H,1-3H2,(H,7,8)/i4D |
| SMIL | [2 H]C1(CCCN1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-deuteriopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.1366 |
| Formel vægt | 116.0696 g/mol |
| Vis mere |