Få mere at vide
DL-Proline-2,5,5-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Proline-2,5,5-d3 |
| CAS | 784086-28-8 |
| Molekylær formel | C5 D3 H6 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6 H,1-3H2,(H,7,8)/i3D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])CCC([2 H])(N1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,5,5-trideuteriopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.149 |
| Formel vægt | 118.082 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |