Få mere at vide
DL-Prolinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Prolinamide |
| CAS | 2812-47-7 |
| Molekylær formel | C5H10N2O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (±)-2-Pyrrolidinecarboxamide, DL-Proline Amide, Pyrrolidine-2-carboxylic Acid Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8) |
| SMIL | NC(=O)C1CCCN1 |
| IUPAC navn | pyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.15 |
| Formel vægt | 114.0793 |