Få mere at vide
DL-pipecolinsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455557
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455557 100 g 100g
11435557 5 g 5g
11445557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23541.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 535-75-1 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
DL-pipecolinsyre bruges som en diagnostisk markør for pyridoxinafhængig epilepsi. Det fungerer som en ligand i kobber-katalyseret tilgang til P-arylering af organophosphorforbindelser. Det bruges som organokatalysator og nyt substrat i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-pipecolinsyre bruges som en diagnostisk markør for pyridoxinafhængig epilepsi. Det fungerer som en ligand i kobber-katalyseret tilgang til P-arylering af organophosphorforbindelser. Det bruges som organokatalysator og nyt substrat i organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand (50 mg
/ml) og kogende alkohol.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-75-1
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
MDL nummer MFCD00064347,MFCD00005981
InChI nøgle HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pipecolinic acid, pipecolic acid, pipecolinic acid, 2-piperidinecarboxylic acid, homoproline, pipecolate, dl-pipecolic acid, dihydrobaikiane, piperolinic acid, hexahydropicolinic acid
PubChem CID 849
ChEBI CHEBI:17964
IUPAC navn piperidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Pipecolinic acid
Smeltepunkt ∼280°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 81095
Merck Index 14,7458
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml),and boiling alcohol.
Formel vægt 129.16
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Pipecolinic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Piperidinecarboxylic acid