Få mere at vide
DL-Phenylglycinol, TRC
Artikelnummer. 30410387
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30410387 100 g
1 options
Artikelnummer. 30410387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP327290100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylglycinol
CAS 7568-92-5
Molekylær formel C8H11NO
Mængde 100 g
Synonym beta-Aminobenzeneethanol, beta-Aminophenethyl Alcohol, (RS)-Phenylglycinol, (±)-2-Amino-2-phenylethanol, (±)-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, 2-Hydroxy-1-phenylethylamine, 2-Phenyl-2-aminoethanol, DL-alpha-Phenylglycinol, Phenylglycinol, alpha-(Hydroxymethyl)benzylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
SMIL NC(CO)c1ccccc1
IUPAC navn 2-amino-2-phenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Formel vægt 137.0841