Få mere at vide
DL-Phenylglycinol, 95%
Artikelnummer. 15460909
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460909 5 g 5g
15470909 25 g 25g
15480909 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63932.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7568-92-5 | C8H11NO | 137,18 g/mol
En chiral arylalkylamin anvendt som organokatalysatorer. Anvendes i syntesen af chirale diaminer også til bestemmelse af chirale genkendelsesegenskaber af nye fluorescerende kemosensorer for aminosyrer. en effektiv og praktisk syntese af l-. alfa.-aminosyrer under anvendelse af (r)-phenylglycinol som et chiralt hjælpestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En
chiral arylalkylamin, der anvendes som organokatalysatorer. Anvendes i syntesen af chirale diaminer også til bestemmelse af chirale genkendelsesegenskaber af nye fluorescerende kemosensorer for aminosyrer. en effektiv og praktisk syntese af l-. alfa.-aminosyrer under anvendelse af (r)-phenylglycinol som et chiralt hjælpestof.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7568-92-5
Molekylær formel C8H11NO
Molekylvægt (g/mol) 137.18
MDL nummer MFCD00130145
InChI nøgle IJXJGQCXFSSHNL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylglycinol, dl-2-phenylglycinol, dl-phenylglycinol, 2-amino-2-phenylethan-1-ol, 2-phenyl-dl-glycinol, beta-aminophenethyl alcohol, 2-amino-2-phenyl-ethanol, benzeneethanol, beta-amino, r-2-phenylglycinol, phenethyl alcohol, beta-amino
PubChem CID 92466
IUPAC navn 2-amino-2-phenylethanol
SMIL NC(CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylglycinol
Smeltepunkt 49°C to 53°C
Farve Hvid
Beilstein 971219
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 137.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof