Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-α -Phenylglycin, 99%
Artikelnummer. 10560594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10560594 500 g Plastflaske 500g
10001400 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10560594 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 130645000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2835-06-5 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2835-06-5
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
MDL nummer MFCD00064402
InChI nøgle ZGUNAGUHMKGQNY-UHFFFAOYNA-N
Synonym DL-α-Aminophenylacetic acid
IUPAC navn 2-amino-2-phenyleddikesyre
SMIL NC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-α-Phenylglycine
Smeltepunkt 290 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH(NH2)CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 14, 460
Merck Index 15, 7402
Specifik rotation -1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, 1N HCl)
Formel vægt 151.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver