Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DL-α-Phenylglycine |
| Smeltepunkt | 290 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | C6H5CH(NH2)CO2H |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 14, 460 |
| Merck Index | 15, 7402 |
| Show More |