Få mere at vide
DL-Phenylethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30003242
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30003242 1 g
1 options
Artikelnummer. 30003242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3213201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylethanolamine
CAS 7568-93-6
Molekylær formel C8H11NO
Mængde 1 g
Synonym alpha-(Aminomethyl)benzenemethanol, alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, Bisnorephedrine, (RS)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-1-Phenylethanolamine, (±)-2-Amino-1-phenylethanol, (±)-Phenylethanolamine, (±)-alpha-Phenylglycinol, beta-Hydroxyphenylethylamine, beta-Phenethanolamine;
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
SMIL NCC(O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-amino-1-phenylethanol
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Formel vægt 137.0841