Få mere at vide
DL-Phenylalaninol, 95%
Artikelnummer. 15460319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460319 25 g 25g
15440319 1 g 1g
15450319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63562.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16088-07-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16088-07-6
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.209
MDL nummer MFCD00066689
InChI nøgle STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
PubChem CID 76652
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalaninol
Smeltepunkt 69°C to 73°C
FN nummer UN3259
Beilstein 2208237
Mængde 25 g
Formel vægt 151.21
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof