Få mere at vide
DL-Phenylalaninol, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Phenylalaninol |
| Smeltepunkt | 69°C to 73°C |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 2208237 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 151.21 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Fast stof |