Få mere at vide
DL-Phenylalanin, TRC
Artikelnummer. 30416722
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30416722 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30416722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP181213500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine
CAS 150-30-1
Molekylær formel C9 H11 N O2
Mængde 500 mg
Synonym Phenylalanine, Aspartame Imp. C (EP) as racemate, Alanine','phenyl-','DL- (8CI), Alanine','β-phenyl- (3CI), (±)-3-Phenyl-2-aminopropanoic acid, (±)-Phenylalanine, (±)-β-Phenyl-α-alanine, 2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-2-Amino-3-phenylpropionic acid, DL-3-Phenylalanine, DL-3-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-Phenylalanine, DL-beta-Phenyl-alpha-alanine, DL-α-Amino-β-phenylpropionic acid, DL-β-Phenyl-α-alanine, DLPA, NSC 9959
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
SMIL NC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079