Få mere at vide
DL-Phenylalanin methylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11495083
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495083 5 g 5g
11405093 25 g 25g
11415093 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12758.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5619-07-8 | C10H14ClNO2 | 215,68 g/mol
DL-Phenylalanin methylester hydrochlorid, er en aminosyre, som er meget udbredt i lægemidler og fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser DL-Phenylalanin methylester hydrochlorid, er en aminosyre, som
er meget udbredt i lægemidler og fødevarer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5619-07-8
Molekylær formel C10H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 215.68
MDL nummer MFCD00066113
InChI nøgle SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, h-dl-phe-ome.hcl, h-l-phe-ome hcl, phenylalanine methyl ester hydrochloride, l-phenylalanine methylester hydrochloride, l-methyl phenylalanate hydrochloride, s-phenylalanine methyl ester hydrochloride, acmc-209oxm, acmc-1bga3
PubChem CID 3084017
IUPAC navn methyl-2-amino-3-phenylpropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt ∼160 °C (dekomponering)
Beilstein 3597947
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Mængde 5 g
Formel vægt 215.68
Procent renhed 98%