Få mere at vide
DL-Phenylalanine, ≥99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11448250 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11448250 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11448250 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210261891
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine
Navn note FTIR
CAS 150-30-1
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥99%
Molekylær formel C9H11NO2
MDL nummer MFCD00064225
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 1 kg
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
Formel vægt 165.2
Fysisk form Pulver