Få mere at vide
DL-Phenylalanine, ≥99% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15875328 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15875328 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15875328 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J20100.A1
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine
CAS 150-30-1
Fysisk form Crystalline
Mængde 1 kg
Molekylær formel C9H11NO2
MDL nummer MFCD00064225
Emballage Plastic Bottle
Synonym dl-phenylalanine
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 165.192