Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11915341 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915341 500 g Plastflaske 500g
10793541 25 g Plastflaske 25g
10357340 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915341 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 164575000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
DL-Phenylalanin, 99%, C9H11NO2, CAS-nummer-150-30-1, 2-amino-3-phenylpropionsyre, alanin, phenyl-, dl, dl-2-amino-3-phenylpropansyre, dl-3-phenylalanin, dlpa, dl-phenylalanin, h-dl-phe-oh, phenylalanin, phenylalanin, phenylalanin, dl, 100g, 14.498, CHEBI:28044, White, 205-756-7, 165.19 | CAS: 150-30-1 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-30-1
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064225
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine
Smeltepunkt 266,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,3% (105 °C, 2 timer) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 14,498
Merck Index 15,7382
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 14,11 g/L (25 °C)
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver