Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11499382
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499382 25 g 25g
11409392 100 g 100g
11419392 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499382 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10132.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 150-30-1 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
DL-Phenylalanin bruges til at lindre tilfælde af mindre depression og andre humørproblemer samt fysiske gener og smerter. Det bruges også til akupunkturbedøvelse, alkoholabstinenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Phenylalanin bruges til at lindre tilfælde af mindre depression og andre humørproblemer samt fysiske gener og smerter. Det bruges også til akupunkturbedøvelse, alkoholabstinenser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethylether, benzen.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-30-1
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064225
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine
Smeltepunkt ∼266 °C (dekomponering)
Beilstein 1910407
Merck Index 14,7271
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethylether, benzen.
Mængde 25 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99%