Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Phenylalanin, 99 %
Artikelnummer. 11409392
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11409392
Brand: Thermo Scientific Chemicals A10132.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-30-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
DL-Phenylalanin bruges til at lindre tilfælde af mindre depression og andre humørproblemer samt fysiske gener og smerter. Det bruges også til akupunkturbedøvelse, alkoholabstinenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Phenylalanin bruges til at lindre tilfælde af mindre depression og andre humørproblemer samt fysiske gener og smerter. Det bruges også til akupunkturbedøvelse, alkoholabstinenser.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethylether, benzen.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-30-1
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00064225
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine
Smeltepunkt ∼266°C (decomposition)
Beilstein 1910407
Merck Index 14,7271
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethyl ether,benzene.
Mængde 100 g
Formel vægt 165.19
Procent renhed 99%