Få mere at vide
Dl-Phenylalanin, 98,5+%, ekstra rent, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10365950 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10365950 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10365950 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/2461/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 266°C
CAS 150-30-1
Farve Hvid
Molekylær formel C9H11NO2
Emballage Plast pulverkrukke
MDL nummer MFCD00064225
Synonym dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
InChI nøgle COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-3-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Mængde 100 g
PubChem CID 994
ChEBI CHEBI:28044
Formel vægt 165.19g/mol
Fysisk form Pulver