missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-Phenylalanine-3-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Phenylalanine-13C (propanoic-3-13C acid) |
| CAS | 286425-42-1 |
| Molekylær formel | C8(13C)H11NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Phenylalanine-β-13C (9CI), DL-Phenylalanine-β-13C, DL-Phenylalanine-13C, DL-Phenylalanine-13C (propanoic-3-13C acid), DL-[13C]Phenylalanine, 2-Amino-3-phenylpropanoic-3-13C acid, (RS)-Phenylalanine-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1 |
| SMIL | NC(C(O)=O)[13CH2]C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 2-amino-3-phenyl(3^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vægt | 166.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?