Få mere at vide
DL-Phenylalanine-3-13C, TRC
Artikelnummer. 30410848
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30410848 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30410848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1812142.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Phenylalanine-13C (propanoic-3-13C acid)
CAS 286425-42-1
Molekylær formel C8(13C)H11NO2
Mængde 2.5 mg
Synonym Phenylalanine-β-13C (9CI), DL-Phenylalanine-β-13C, DL-Phenylalanine-13C, DL-Phenylalanine-13C (propanoic-3-13C acid), DL-[13C]Phenylalanine, 2-Amino-3-phenylpropanoic-3-13C acid, (RS)-Phenylalanine-13C
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1
SMIL NC(C(O)=O)[13CH2]C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-amino-3-phenyl(3^{13}C)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Formel vægt 166.08