missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-Phenylalanine-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Phenylalanine-D (propanoic-2-D) |
| CAS | 14246-24-3 |
| Molekylær formel | C9 D H10 N O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phenylalanine-α-d (9 CI, ACI), DL-Phenylalanine-α-d (ZCI), Alanine-2-d, phenyl-, DL- (8 CI), DL-Phenylalanine-2-d1, DL-Phenylalanine-D (propanoic-2-D) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/i8D |
| SMIL | [2 H]C(N)(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-2-deuterio-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.1953 |
| Formel vægt | 166.0853 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?