Få mere at vide
DL-Phenyl-d5-alanine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Phenylalanine-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 284664-89-7 |
| Molekylær formel | C9H6D5NO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phenyl-d5-alanine (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8 H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | O=C(C(CC1=C([2 H])C([2 H])=C([2 H])C([2 H])=C1[2 H])N)O |
| IUPAC navn | 2-Amino-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.22 |
| Formel vægt | 170.11 g/mol |
| Vis mere |