Få mere at vide
DL-Penicillamine, 97+%
Artikelnummer. 11440598
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440598 1 g 1g
11450598 5 g 5g
11460598 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24710.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52-66-4 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Tungmetalchelateringsmiddel DL-Penicillamin bruges som et antirheumatisk middel. Det tjener også som et chelateringsmiddel for tungmetaller. Desuden bruges det til behandling af Wilsons sygdom, cystinuri, sklerodermi og arsenforgiftning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tungmetalchelateringsmiddel DL-Penicillamin bruges som et antirheumatisk middel. Det tjener også som et chelateringsmiddel for tungmetaller. Desuden bruges det til behandling af Wilsons ′sygdom, cystinuri, sklerodermi og arsenforgiftning.
Opløselighed Opløselig i ethanol, varmt
vand og natriumhydroxid.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52-66-4
Molekylær formel C5H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 149.21
MDL nummer MFCD00004856
InChI nøgle VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-penicillamine, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, +--penicillamine, 3,3-dimethyl-dl-cysteine, 3-sulfanylvaline, dl-beta-mercaptovaline, beta-mercaptovaline, d,l-penicillamine, dl-3-mercaptovaline, 2-amino-3-mercapto-3-methylbutyric acid
PubChem CID 4727
ChEBI CHEBI:50868
IUPAC navn 2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutansyre
SMIL CC(C)(S)C(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Penicillamine
Smeltepunkt ∼212°C (decomposition)
Lugt Unpleasant
Mængde 1 g
Beilstein 2039817
Merck Index 14,7088
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,hot water and sodium hydroxide.
Formel vægt 149.21
Procent renhed ≥97%