Få mere at vide
DL-Panthenol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482299
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16482299 1 g
1 options
Artikelnummer. 16482299 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1024
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
DL-Panthenol (DL-Pantothenol) is an alcohol derivative of pantothenyl acid. DL-Panthenol exerts eyelash protection effect. DL-Panthenol is widely used in the Skin and hair conditioner research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Panthenol
CAS 16485-10-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H19NO4
Mængde 1 g
Synonym DL-Pantothenol DL-Pantothenyl alcohol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (224.12 mM)
SMIL O=C(NCCCO)C(O)C(C)(C)CO
Molekylvægt (g/mol) 205.25
Formel vægt 205.25
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid