Få mere at vide
DL-Panthenol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Panthenol-d6 |
| CAS | 2714485-18-2 |
| Molekylær formel | C9 D6 H13 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (±)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethyl-butanamide-d6, (±)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide-d6, alpha,gamma-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-beta,beta-dimethylbutyramide-d6, (±)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide-d6, 2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide-d6, DL-Pantothenol-d6, DL-Pantothenyl Alcohol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(CO)(C(O)C(=O)NCCCO)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4,4,4-trideuterio-2-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-N-(3-hydroxypropyl)-3-(trideuteriomethyl)butanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.288 |
| Formel vægt | 211.169 |