Få mere at vide
DL-Panthenol, 99%
Artikelnummer. 11466147
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466147 50 g 50g
11476147 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25114.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16485-10-2 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
DL-Panthenol bruges til enantiospecifik HPLC-separation af pantothensyre, panthenol og pantolactonenantiomerer. Det fremmer stimulering af epitelisering, granulering, mildnelse af kløe og har en anti-inflammatorisk effekt. Den er effektiv til at fugte, forbedre hårets struktur og tilføje glans og glans til håret.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Panthenol anvendes til enantiospecifik HPLC-separation af pantothensyre, panthenol og pantolactonenantiomerer. Det fremmer stimulering af epitelisering, granulering, mildnelse af kløe og har en anti-inflammatorisk effekt. Den er effektiv til at fugte, forbedre hårets struktur og tilføje glans og glans til håret.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol, ether, chloroform og propylenglycol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16485-10-2
Molekylær formel C9H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.25
MDL nummer MFCD00002944
InChI nøgle SNPLKNRPJHDVJA-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-panthenol, panthenol, dl-pantothenol, dl-pantothenyl alcohol, panthenolum, 2,4-dihydroxy-n-3-hydroxypropyl-3,3-dimethylbutanamide, pantenol, pantenolo, penthenol, varitan
PubChem CID 4678
IUPAC navn 2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
SMIL CC(C)(CO)C(O)C(=O)NCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Panthenol
Smeltepunkt 66°C to 69°C
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2947
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,ether,chloroform,and propylene glycol.
Formel vægt 205.26
Procent renhed 99%