Få mere at vide
DL-Ornithin monohydrochlorid, 99%
Beskrivelse
Erythro-3-hydroxy-DL-ornithin monohydrochlorid bruges som et reagens til at syntetisere DL-Capreomycidin, en guanidin (HCl)-holdig aminosyre, der er en komponent i antituberkuløse peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
reagens til at syntetisere DL-Capreomycidin, en guanidin (HCl)-holdig aminosyre, der er en komponent i antituberkuløse peptider.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Ornithine monohydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼225 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 4153338 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 168.62 |
| Procent renhed | 99% |