Få mere at vide
DL-Ornithine monohydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11423697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423697 5 g 5g
11433697 25 g 25g
11408960 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18173.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
Erythro-3-hydroxy-DL-ornithin monohydrochlorid bruges som et reagens til at syntetisere DL-Capreomycidin, en guanidin (HCl)-holdig aminosyre, der er en komponent i antituberkuløse peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Erythro-3-hydroxy-DL-ornithin monohydrochlorid bruges som et
reagens til at syntetisere DL-Capreomycidin, en guanidin (HCl)-holdig aminosyre, der er en komponent i antituberkuløse peptider.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1069-31-4
Molekylær formel C5H13ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00065398
InChI nøgle GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
IUPAC navn hydrogen-2,5-diaminopentansyrechlorid
SMIL [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Ornithine monohydrochloride
Smeltepunkt ∼225°C (decomposition)
Beilstein 4153338
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 168.62
Procent renhed 99%