Få mere at vide
DL-ornithin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30425892
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30425892 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30425892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO695555500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Ornithine Hydrochloride
CAS 1069-31-4
Molekylær formel C5H12N2O2 •HCl
Mængde 500 mg
Synonym DL-Ornithine Monohydrochloride, Ornithine Monohydrochloride, NSC 25163
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
SMIL OC(C(CCCN)N)=O.Cl
IUPAC navn 2,5-diaminopentansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 132.163646
Formel vægt 168.0666