Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Ornithine hydrochloride |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 291 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 0,3% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |