Få mere at vide
DL-ornithine hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 10036283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10036283 5 g 5g
10215961 25 g 25g
10300794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10036283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1069-31-4 | C5H13ClN2O2 | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1069-31-4
Molekylær formel C5H13ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00065398
InChI nøgle GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ornithine hydrochloride, 2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, dl-ornithine monohydrochloride, dl-ornithinehcl, h-dl-orn-oh.hcl, dl-ornithine hcl, dl-ornithine, hydrochloride, ornithine monohydrochloride, ornithine hydrochloride, ornithine, hydrochloride 1:1
PubChem CID 71598
SMIL [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Ornithine hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 291°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless to light yellow solution
IUPAC navn 2,5-diaminopentansyre;hydrochlorid
Transmission 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vægt 168.62
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver