Få mere at vide
DL-o-Tyrosine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11495290
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495290 0.25 g 0.25g
11405300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044541.01
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2370-61-8
Molekylær formel C9H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
MDL nummer MFCD00021725
InChI nøgle WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-o-tyrosine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propanoic acid, o-tyrosine, 2-hydroxyphenylalanine, 2-hydroxy-dl-phenylalanine, ortho-tyrosine, 2-tyrosine, o-tyrosine, dl, dl-3-o-hydroxyphenyl alanine, 2-amino-3-2-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 91482
IUPAC navn 2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMIL NC(CC1=CC=CC=C1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-o-Tyrosine
Smeltepunkt ∼256°C (decomposition)
Beilstein 2805789
Opløselighedsinformation Soluble in water,and DMSO (Heated).
Mængde 0.25 g
Formel vægt 181.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver