Få mere at vide
DL-O-Phosphoserine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16496636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16496636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
MedChemExpress DL-O-Phosphoserine, a normal metabolite in human biofluid, is an ester of serine and phosphoric acid.
DL-O-Phosphoserine, a normal metabolite in human biofluid, is an ester of serine and phosphoric acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-O-Phosphoserine
Fysisk form Solid
CAS 17885-08-4
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H8NO6P
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (135.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL OP(OCC(C(O)=O)N)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 185.07
Formel vægt 185.07
Procent renhed 98.63%