Få mere at vide
DL-norvaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Norvaline |
| CAS | 760-78-1 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | DL-2-Aminovaleric acid, a-DL-Aminopentanoic acid, Norvaline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminopentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.079 |