Få mere at vide
DL-Norvaline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462678
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16462678 5 g
1 options
Artikelnummer. 16462678 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW010510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress DL-Norvaline, a derivative of L-norvaline, L-norvaline is a non-competitive inhibitor of arginase.
DL-Norvaline, a derivative of L-norvaline, L-norvaline is a non-competitive inhibitor of arginase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Norvaline
CAS 760-78-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H11NO2
Synonym 2-Aminopentanoic acid
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (426.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCC(N)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Mængde 5 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism