Få mere at vide
DL-Norvaline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473107 25 g 25g
11462628 100 g 100g
11472628 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15473107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15900.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 760-78-1 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
DL-Norvaline er en neurotransmitter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Norvaline er en neurotransmitter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted.. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 760-78-1
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064420
InChI nøgle SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-norvaline, h-dl-nva-oh, dl-2-aminopentanoic acid, 2-aminovaleric acid, norvaline, dl, dl-alpha-aminovaleric acid, alpha-dl-aminopentanoic acid, norvalines, 2-aminovaleric acids, .alpha.-dl-aminopentanoic acid
PubChem CID 824
ChEBI CHEBI:19475
IUPAC navn 2-aminopentansyre
SMIL CCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Norvaline
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 1721163
Merck Index 14,6716
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln..
Mængde 25 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98%