Få mere at vide
DL-Norleucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Norleucine |
| CAS | 616-06-8 |
| Molekylær formel | C6H13NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Norleucine, DL-Norleucine, Norleucine','DL- (8CI), (±)-2-Aminohexanoic acid, (±)-Norleucine, DL-α-Aminocaproic acid, NSC 203799 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9) |
| SMIL | CCCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminohexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vægt | 131.0946 |